Zinksulfid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Zinc (II) sulphide
88299.09
88299.18
88299.30
88299.09EA
50.2
EUR
88299.09
88299.18
88299.30
Zinksulfid ≥99,9% (Metall-Basis)
Zinksulfid
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-98-3
Molecular Formula: SZn
Formula Weight: 97.43
Physical Form: 3-12mm Pieces
Density: 4.10
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1700°
Merck Reference: 14,10160
MDL No.: MFCD00011301
Formel:
SZn Schmelzpunkt: 1700 °C Dichte: 4.10 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011301 CAS-Nummer: 1314-98-3 EINECS: 215-251-3 Merck Index: 14,10160 |