Cadmium(II)sulfid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cadmium (II) sulphide
A14544.22
A14544.0E
A14544.36
A14544.22EA
32.3
EUR
A14544.22
A14544.0E
A14544.36
Cadmium(II)sulfid ≥98%
Cadmium(II)sulfid
Purity: 98%
CAS No.: 1306-23-6
Molecular Formula: CdS
Formula Weight: 144.46
Odour: Odourless
Melting Point: 980° subl.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010922
Formel:
CdS Schmelzpunkt: 980 °C (subl.) Dichte: 4.82 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010922 CAS-Nummer: 1306-23-6 EINECS: 215-147-8 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,1628 |