Schnittfeste Handschuhe, uvex C500 dry
Lieferant: UVEX
6049907 6049908 6049909 6049910 6049911
UVEX6049907EA 190 EUR
UVEX6049907 UVEX6049908 UVEX6049909 UVEX6049910 UVEX6049911
Schnittfeste Handschuhe, uvex C500 dry
Handschuhe
Die uvex C500-Serie setzt Maßstäbe in puncto Schutz, Komfort, Flexibilität, Haptik und Wirtschaftlichkeit. Dieser Hightech-Schutzhandschuh vereint all diese Eigenschaften mit dem höchsten Schnittschutzniveau Level 5/C.
  • Hochflexibel
  • Handfläche und Finger mit High-Performance-Vinyl-Griff (HPV).
  • Hervorragender Grip in trockenen Umgebungen
  • Sehr gutes Tastgefühl
  • Sehr hoher Schnittschutz durch patentierte uvex Bambus TwinFlex® Technologie
  • Silikonfrei laut Abdrucktest
  • Hohe Atmungsaktivität dank uvex climazone
Ideal für den Einsatz in den Bereichen Montage, Wartung, Metallverarbeitung, Versand/Logistik, Sortierung, Glashandhabung, Metallteileverarbeitung sowie in der Automobil-, Papier-, Eisen-/Stahl-, Bau- und Konstruktionsindustrie.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (XX4XC); Öko-Tex Standard 100