Quecksilber(II)iodid, rot 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Mercury diiodide, Mercuric iodide
205740050
205741000
205745000
205740025
ACRO205740050EA
35.2
EUR
ACRO205740050
ACRO205741000
ACRO205745000
ACRO205740025
Quecksilber(II)iodid, rot 99+%
Quecksilber(II)iodid
Formel:
HgI₂ Molekulargewicht: 454.4 g/mol Siedepunkt: 354 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 259 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011044 CAS-Nummer: 7774-29-0 EINECS: 231-873-8 UN-Nummer: 1638 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,05905 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Solubility | (in Potassium iodide soln.) Passes test |
Mercurous Mercury (as Hg) | ≤0.1 % |
Soluble Hg salts (as Hg) | ≤0.05 % |