Cadmium(II)iodid ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Cadmium iodide

A18079.14 A18079.22
A18079.14EA 38.2 EUR
A18079.14 A18079.22
Cadmium(II)iodid ≥98%
Cadmium(II)iodid

Purity: 98% CAS No.: 7790-80-9 Molecular Formula: CdI2 Formula Weight: 366.21 Odour: Odourless Melting Point: 387-389° Boiling Point: 787° Merck Reference: 14,1621 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010920

Formel: CdI₂
Siedepunkt: 787 °C
Schmelzpunkt: 387…389 °C
Dichte: 5.67
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010920
CAS-Nummer: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN-Nummer: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1621

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR