Cadmium(II)iodid, ultra trocken ≥99,9985% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cadmium iodide
Unter Argon in Ampullen verpackt
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7790-80-9
Molecular Formula: CdI2
Formula Weight: 366.21
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.67
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 387-389°
Boiling Point: 787°
Merck Reference: 14,1621
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010920
Formel:
CdI₂ Molekulargewicht: 366.22 g/mol Siedepunkt: 787 °C Schmelzpunkt: 387…389 °C Dichte: 5.67 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010920 CAS-Nummer: 7790-80-9 EINECS: 232-223-6 UN-Nummer: 2570 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,1621 |