Cadmium(II)iodid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
211462500 211460010
ACRO211462500EA 156 EUR
ACRO211462500 ACRO211460010
Cadmium(II)iodid 99%
Cadmium(II)iodid
Formel: CdI₂
Siedepunkt: 787 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 388 °C
Dichte: 5,67 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010920
CAS-Nummer: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN-Nummer: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01657
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or flakes
Titration Complexometric ≥98.5 %