Flaschen, Weithals, LDPE
Lieferant: RIXIUS
U3S0310005032 U3S0310010032 U3S0310025040 U3S0310050050 U3S0310100065 U3S0310200065
RIXIU3S0310005032EA 1550 EUR
RIXIU3S0310005032 RIXIU3S0310010032 RIXIU3S0310025040 RIXIU3S0310050050 RIXIU3S0310100065 RIXIU3S0310200065
Flaschen, Weithals, LDPE
Flaschen Kunststoffflaschen
LDPE, natur, mit Schraubverschlüssen.
  • Beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien
  • Temperaturbeständigkeit: –20 bis +70 °C
Optimal für die Probenahme, Lagerung und den Transport. Ideal für pastöse Medien und körnige Materialien. Die Weithalsöffnung ermöglicht einfaches Befüllen und Reinigen.
Bitte beachten *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904