Cadmium(II)carbonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ quality level = MQ200

289140-100G 289140-500G
SIAL289140-100GEA 57.2 EUR
SIAL289140-100G SIAL289140-500G
Cadmium(II)carbonat, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II)carbonat
Formel: CCdO₃
Schmelzpunkt: 357 °C
Dichte: 5.3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010918
CAS-Nummer: 513-78-0
EINECS: 208-168-9
UN-Nummer: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01652

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR