Cadmium(II)carbonat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15812.0B
A15812.18
A15812.30
A15812.0BEA
273
EUR
A15812.0B
A15812.18
A15812.30
Cadmium(II)carbonat ≥97%
Cadmium(II)carbonat
Purity: 97%
CAS No.: 513-78-0
Molecular Formula: CdCO3
Formula Weight: 172.42
Odour: Odourless
Melting Point: 500° dec.
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010918
Formel:
CCdO₃ Schmelzpunkt: 500 °C (Zers.) Dichte: 4,26 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010918 CAS-Nummer: 513-78-0 EINECS: 208-168-9 UN-Nummer: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1616 |