Zinkchlorid, wasserfrei ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
87900.14 87900.22 87900.88
87900.14EA 86.8 EUR
87900.14 87900.22 87900.88
Zinkchlorid, wasserfrei ≥99,95% (Metall-Basis)
Zinkchlorid
Purity: 99.95% CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn Formula Weight: 136.29 Physical Form: Lump Density: 2.91 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 290° Boiling Point: 732° Merck Reference: 14,10132 UN No.: 2331 MDL No.: MFCD00011295
Formel: ZnCl₂
Molekulargewicht: 136.3 g/mol
Siedepunkt: 732 °C
Schmelzpunkt: 290 °C
Dichte: 2.91
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN-Nummer: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 14,10132