Quecksilber(II)chlorid 99.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
201430250 201431000 201435000 201430010
ACRO201430250EA 25.6 EUR
ACRO201430250 ACRO201431000 ACRO201435000 ACRO201430010
Quecksilber(II)chlorid 99.5%
Quecksilber(II)chlorid
Formel: HgCl₂
Siedepunkt: 302 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 277 °C
Dichte: 5,44 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011041
CAS-Nummer: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN-Nummer: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals (May contain black particles)
Titration Complexometric ≥99.4 %