Zinkbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zinc (II) bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
451398-25G
451398-5G
SIAL451398-25GEA
359
EUR
SIAL451398-25G
SIAL451398-5G
Zinkbromid, Sigma-Aldrich®
Zinkbromid
Formel:
Br₂Zn Siedepunkt: 670…680 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 394 °C Dichte: 4.22 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011294 CAS-Nummer: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 13,10182 |