Zinkbromid, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Zinc (II) bromide
B22510.22 B22510.36
B22510.22EA 36 EUR
B22510.22 B22510.36
Zinkbromid, wasserfrei 98%
Zinkbromid
Purity: 98% CAS No.: 7699-45-8 Molecular Formula: ZnBr2 Formula Weight: 225.19 Refractive Index: 1.5452 Melting Point: 394° Boiling Point: 650° Merck Reference: 14,10129 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011294
Formel: Br₂Zn
Siedepunkt: 650 °C
Schmelzpunkt: 394 °C
Dichte: 4.201
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011294
CAS-Nummer: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,10129