Zinkbromid, wasserfrei 98%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Zinc (II) bromide
202101000 202105000 202100025
ACRO202101000EA 44.4 EUR
ACRO202101000 ACRO202105000 ACRO202100025
Zinkbromid, wasserfrei 98%, reinst
Zinkbromid
Formel: Br₂Zn
Siedepunkt: 697 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 394 °C
Dichte: 4.22 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011294
CAS-Nummer: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,10182
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤2 % (K.F.)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm