Quecksilber(II)bromid ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
44816.14 44816.22
44816.14EA 59.3 EUR
44816.14 44816.22
Quecksilber(II)bromid ACS
Quecksilber(II)bromid
CAS No.: 7789-47-1 Molecular Formula: Br2Hg Formula Weight: 360.40 Physical Form: Powder Density: 6.05 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 236° Boiling Point: 322-325° subl. Solubility: Soluble in hot alcohol, methanol, HCl, HBr Merck Reference: 14,5875 UN No.: 1634 MDL No.: MFCD00011040
Formel: Br₂Hg
Siedepunkt: 322…325 °C (Subl.)
Schmelzpunkt: 236 °C
Dichte: 6,05
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011040
CAS-Nummer: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
UN-Nummer: 1634
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5875