Quecksilber(II)bromid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
190491000 190495000
ACRO190491000EA 109 EUR
ACRO190491000 ACRO190495000
Quecksilber(II)bromid 99+%
Quecksilber(II)bromid
Formel: Br₂Hg
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 236 °C
Dichte: 6,1 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011040
CAS-Nummer: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
UN-Nummer: 1634
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05900
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in methanol)