Kupfer(II)sulfat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyme: Cupric sulphate
P023.1 P023.2
ROTHP023.1EA 42.2 EUR
ROTHP023.1 ROTHP023.2
Kupfer(II)sulfat
Kupfer(II)sulfat
Formel: CuSO₄
Molekulargewicht: 159.61 g/mol
Schmelzpunkt: 200
Dichte: 3.603 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010981
CAS-Nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02722