Kupfer(II)sulfat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Cupric sulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02791.0250 1.02791.1000
1.02791.0250EA 76.94 EUR
1.02791.0250 1.02791.1000
Kupfer(II)sulfat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Kupfer(II)sulfat
Formel: CuSO₄
Molekulargewicht: 159.61 g/mol
Schmelzpunkt: 200
Dichte: 3.603 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010981
CAS-Nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02722
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 203 g/l (20 °C)
Molar Mass 159.61 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 3.60 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 - 4.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material