Kupfer(II)sulfat, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13986.0B
A13986.0I
A13986.30
A13986.0BEA
151
EUR
A13986.0B
A13986.0I
A13986.30
Kupfer(II)sulfat, wasserfrei 98%
Kupfer(II)sulfat
Purity: 98%
CAS No.: 7758-98-7
Molecular Formula: CuO4S
Formula Weight: 159.60
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
CuSO₄ Schmelzpunkt: >560 °C Dichte: 3,6 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010981 CAS-Nummer: 7758-98-7 EINECS: 231-847-6 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2653 |