Kupfer(II)sulfat, wasserfrei 98+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cupric sulphate
197711000 197715000 197710025
ACRO197711000EA 32.9 EUR
ACRO197711000 ACRO197715000 ACRO197710025
Kupfer(II)sulfat, wasserfrei 98+% zur Analyse
Kupfer(II)sulfat
Formel: CuSO₄
Molekulargewicht: 159.61 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010981
CAS-Nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02722
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light green to grey Powder
Titration Iodometric ≥98.0 %
Loss on drying ≤1 % (300°C)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.01 %