Kupfer(I)thiocyanat ≥96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
40220.18 40220.30
40220.18EA 56.4 EUR
40220.18 40220.30
Kupfer(I)thiocyanat ≥96%
Kupfer(I)thiocyanat
Purity: 96% min CAS No.: 1111-67-7 Molecular Formula: CuSCN Formula Weight: 121.63 Physical Form: Powder Density: 2.84 Melting Point: 1084° Solubility: Practically insoluble in water, alcohol. Soluble in NH4OH, ether Merck Reference: 14,2669 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010980
Formel: CCuNS
Schmelzpunkt: 1084 °C
Dichte: 2,84
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010980
CAS-Nummer: 1111-67-7
EINECS: 214-183-1
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2669