Silber(I)sulfid
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyme: Disilver sulphide
5311.1 5311.2
ROTH5311.1EA 0 EUR
ROTH5311.1 ROTH5311.2
Silber(I)sulfid
Silber(I)sulfid
Formel: Ag₂S
Schmelzpunkt: 842 °C
Dichte: 7.23 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00003406
CAS-Nummer: 21548-73-2
EINECS: 244-438-2
Merck Index: 12,08677