Silber(I)sulfid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 99.9+%
CAS No.: 21548-73-2
Molecular Formula: Ag2S
Formula Weight: 247.80
Physical Form: Crystalline powder
Density: 7.317
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
Melting Point: 825°
Merck Reference: 14,8530
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003406
Formel:
Ag₂S Schmelzpunkt: 825 °C Dichte: 7,317 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003406 CAS-Nummer: 21548-73-2 EINECS: 244-438-2 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8530 |