di-Silberoxid elektrische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
43268.A1 43268.30
43268.A1EA 0 EUR
43268.A1 43268.30
di-Silberoxid elektrische Qualität
di-Silberoxid
CAS No.: 20667-12-3 Molecular Formula: Ag2O Formula Weight: 231.74 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 7.2 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Dark brown Odour: Odourless Melting Point: 230° dec. Solubility: Soluble in dilute HNO3 and ammonia. Practically insoluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,8521 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003404
For battery plates, pollution control filters
Formel: Ag₂O
Schmelzpunkt: 230 °C (Zersetzung)
Dichte: 7,2
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003404
CAS-Nummer: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN-Nummer: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8521