Kupfer(II)oxid

Lieferant: Roth Carl
Achtung

Synonyme: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated

8169.1 8169.2
ROTH8169.1EA 0 EUR
ROTH8169.1 ROTH8169.2
Kupfer(II)oxid
Kupfer(II)oxid
Formel: CuO
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1326 °C
Dichte: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010979
CAS-Nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR