Kupfer(II)oxid ≥94%, Pulver, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
23144.263EA 192 EUR
23144.263 23144.410
Kupfer(II)oxid ≥94%, Pulver, TECHNICAL
Kupfer(II)oxid
Formel: CuO
Molekulargewicht: 79.55 g/mol
Siedepunkt: 2000
Schmelzpunkt: 1326 °C
Dichte: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010979
CAS-Nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 94 %