Kupfer(II)oxid, dünner Draht ∼ 0.65 x 3 mm für die Elementaranalyse (surface: CuO, core: Cu₂O), Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02765.0250
1.02765.1000
1.02765.0251
1.02765.0250EA
213
EUR
1.02765.0250
1.02765.1000
1.02765.0251
Kupfer(II)oxid, dünner Draht ∼ 0.65 x 3 mm für die Elementaranalyse (surface: CuO, core: Cu₂O), Supelco®
Kupfer(II)oxid
Formel:
CuO Molekulargewicht: 79.55 g/mol Siedepunkt: 2000 Schmelzpunkt: 1300 °C Dichte: 6.2 g/cm3 (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010979 CAS-Nummer: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,02674 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (oxygen demand as CuO) | ≥ 55.0 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.005 % |
Total carbon (C) | ≤ 0.002 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.002 % |
Total sulfur (as SO₄) | ≤ 0.005 % |