Kupfer(II)oxid, körnig für die Elementaranalyse pH 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry), Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02764.0250
1.02764.2500
1.02764.0250EA
392
EUR
1.02764.0250
1.02764.2500
Kupfer(II)oxid, körnig für die Elementaranalyse pH 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry), Supelco®
Kupfer(II)oxid
Formel:
CuO Molekulargewicht: 79.55 g/mol Siedepunkt: 2000 Schmelzpunkt: 1326 (Zers.) Dichte: 500 kg/m3 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010979 CAS-Nummer: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,02674 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) | ≥ 99 |
Chloride (Cl) | ≤ 0.005 % |
Total sulfur (as SO₄) | ≤ 0.015 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.002 % |
C (Carbon) | ≤ 0.01 % |
Bulk density | 240 - 270 g/100 ml |
Particle size (0.71-2 mm) | ≥ 90 % |