Kupfer(II)oxid, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.02761.0500 1.02761.9025
1.02761.0500EA 411 EUR
1.02761.0500 1.02761.9025
Kupfer(II)oxid, Supelco®
Kupfer(II)oxid
Formel: CuO
Molekulargewicht: 79.55 g/mol
Siedepunkt: 2000
Schmelzpunkt: 1326
Dichte: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010979
CAS-Nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1326 °C (decomposition)
Molar Mass 79.55 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 6.48 g/cm3 (25 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)