Kupfer(II)oxid ≥99,9995% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
44356.06 44356.14 44356.22
44356.06EA 95.6 EUR
44356.06 44356.14 44356.22
Kupfer(II)oxid ≥99,9995% (Metall-Basis)
Kupfer(II)oxid
Purity: 99.9995% CAS No.: 1317-38-0 Molecular Formula: CuO Formula Weight: 79.55 Physical Form: Powder Density: 6.3 Refractive Index: 2.63 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1326° Merck Reference: 14,2646 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010979
Formel: CuO
Molekulargewicht: 79.55 g/mol
Siedepunkt: 2000
Schmelzpunkt: 1326
Dichte: 6.3
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010979
CAS-Nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,2646