Kupfer(II)oxid ≥99,995% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
10700.14
10700.22
10700.36
10700.14EA
173
EUR
10700.14
10700.22
10700.36
Kupfer(II)oxid ≥99,995% (Metall-Basis), Puratronic®
Kupfer(II)oxid
Purity: 99.995%
CAS No.: 1317-38-0
Molecular Formula: CuO
Formula Weight: 79.55
Physical Form: Powder
Density: 6.3
Refractive Index: 2.63
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1326°
Merck Reference: 14,2646
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010979
Formel:
CuO Molekulargewicht: 79.55 g/mol Siedepunkt: 2000 Schmelzpunkt: 1326 Dichte: 6.3 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010979 CAS-Nummer: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2646 |