Kupfer(I)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Cuprous oxide, Dicopper oxide
566284-25G 566284-5G
SIAL566284-25GEA 233 EUR
SIAL566284-25G SIAL566284-5G
Kupfer(I)oxid, Sigma-Aldrich®
Kupfer(I)oxid
Formel: Cu₂O
Siedepunkt: 1800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1232 °C
Dichte: 5.7…6.2 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010974
CAS-Nummer: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02694