Kupfer(I)iodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
215554-100G 215554-25G 215554-5G
SIAL215554-100GEA 449 EUR
SIAL215554-100G SIAL215554-25G SIAL215554-5G
Kupfer(I)iodid, Sigma-Aldrich®
Kupfer(I)iodid
Formel: CuI
Siedepunkt: 1290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 602 °C
Dichte: 5,62 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010978
CAS-Nummer: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02692