Kupfer(II)fluorid, wasserfrei ≥99,5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cupric fluoride
11489.09 11489.18
11489.09EA 85.5 EUR
11489.09 11489.18
Kupfer(II)fluorid, wasserfrei ≥99,5%
Kupfer(II)fluorid
Purity: 99.5% CAS No.: 7789-19-7 Molecular Formula: CuF2 Formula Weight: 101.54 Physical Form: Powder Density: 4.85 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 950° dec. Solubility: Solubility in water at 20° ca 4.7g/100ml Merck Reference: 14,2638 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010977
Cathodes in nonaqueous galvanic cells, high temp. fluorinating agent
Formel: CuF₂
Molekulargewicht: 101.54 g/mol
Siedepunkt: 950
Schmelzpunkt: 950 °C (Zers.)
Dichte: 4.85
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010977
CAS-Nummer: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
UN-Nummer: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,2638