Silberperchlorat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
674583-25G 674583-5G
SIAL674583-25GEA 243 EUR
SIAL674583-25G SIAL674583-5G
Silberperchlorat, Sigma-Aldrich®
Silberperchlorat
Formel: AgClO₄
Molekulargewicht: 207.32 g/mol
Schmelzpunkt: 486
Dichte: 1.688 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00003400
CAS-Nummer: 7783-93-9
EINECS: 232-035-4
UN-Nummer: 1481
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08667