Silberchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

204382-1G 204382-25G 204382-5G
SIAL204382-1GEA 32 EUR
SIAL204382-1G SIAL204382-25G SIAL204382-5G
Silberchlorid, Sigma-Aldrich®
Silberchlorid
Formel: AgCl
Siedepunkt: 1554 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 455 °C
Dichte: 5,56 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003399
CAS-Nummer: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
Merck Index: 13,08582

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR