Kupfer(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
451665-25G
451665-5G
SIAL451665-25GEA
289
EUR
SIAL451665-25G
SIAL451665-5G
Kupfer(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)chlorid
Formel:
Cl₂Cu Siedepunkt: 1365,85 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 628 °C Dichte: 3,054 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010972 CAS-Nummer: 7447-39-4 EINECS: 231-210-2 UN-Nummer: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 13,02660 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...