Kupfer(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Copper dichloride, Cupric chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
203149-10G
203149-50G
SIAL203149-10GEA
225
EUR
SIAL203149-10G
SIAL203149-50G
Kupfer(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)chlorid
Formel:
Cl₂Cu Siedepunkt: 1365.85 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 628 °C Dichte: 3.054 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010972 CAS-Nummer: 7447-39-4 EINECS: 231-210-2 UN-Nummer: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 13,02660 |