Kupfer(II)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Copper dichloride, Cupric chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18247.0100 8.18247.0500
8.18247.0100EA 45.6 EUR
8.18247.0100 8.18247.0500
Kupfer(II)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)chlorid
Formel: Cl₂Cu
Siedepunkt: 1365.85 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 628 °C
Dichte: 3.054 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010972
CAS-Nummer: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN-Nummer: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 620 g/l (20 °C)
Melting Point 498 °C decomposes
Molar Mass 134.45 g/mol
Density 3.39 g/cm3 (25 °C)
pH 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Copper dichloride
Hill Formula Cl2Cu
Chemical Formula CuCl2