Wasserlösliche Papieretiketten B-403 für BBP30- oder 76-mm-Kerndrucker
Lieferant: Brady
149271 149268 149269 149270 149274 149275 149277 198760 198763 198762 198758 198759 198764
116-0788EA 239.73 EUR
116-0788 116-0785 116-0786 116-0787 116-0789 116-0790 116-0791 116-0795 116-0796 116-0797 116-0793 116-0794 116-0792
Wasserlösliche Papieretiketten B-403 für BBP30- oder 76-mm-Kerndrucker
Etiketten
Diese wasserlöslichen Papieretiketten eignen sich ideal zum Etikettieren von Gegenständen, die nach jedem Gebrauch neu gekennzeichnet werden müssen. In warmem Wasser löst sich das Etikett innerhalb von 30 Sekunden vollständig auf, ohne die Oberfläche zu beschädigen und Rückstände zu hinterlassen.
  • Selbstklebend
  • Extrem einfach anzubringen
  • Haftet gut auf Glas, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff und anderen Materialien
Die Etiketten reduzieren den Arbeitsaufwand beim Entfernen von Etiketten, verringern den Wartungsaufwand für Filter und Abflüsse und ermöglichen die einfache Wiederidentifizierung wiederverwendbarer Gegenstände in verschiedenen Branchen.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten