Kupfer(I)chlorid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
41837.22 41837.36
41837.22EA 163 EUR
41837.22 41837.36
Kupfer(I)chlorid ≥99% (Metall-Basis)
Kupfer(I)chlorid
Purity: 99% CAS No.: 7758-89-6 Molecular Formula: CuCl Formula Weight: 98.99 Physical Form: -80 Mesh Powder Density: 4.14 Refractive Index: 1.93 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 430° Boiling Point: 1490° Merck Reference: 14,2660 UN No.: 2802 MDL No.: MFCD00010971
Formel: ClCu
Siedepunkt: 1490 °C
Schmelzpunkt: 430 °C
Dichte: 4,14
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010971
CAS-Nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN-Nummer: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2660