Kupfer(I)chlorid 99%, reinst, gereinigt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
208390250
208391000
208395000
ACRO208390250EA
60.8
EUR
ACRO208390250
ACRO208391000
ACRO208395000
Kupfer(I)chlorid 99%, reinst, gereinigt
Kupfer(I)chlorid
Formel:
ClCu Siedepunkt: 1490 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 430 °C Dichte: 4,14 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010971 CAS-Nummer: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 UN-Nummer: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 13,02690 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light green to grey Crystalline powder |
Titration Complexometric | 98.5 to 101.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Iron (Fe) | ≤200 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...