Gold(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Gold(III) chloride, Gold (III) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
379948-1G
379948-250MG
SIAL379948-1GEA
215
EUR
SIAL379948-1G
SIAL379948-250MG
Gold(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Gold(III)chlorid
Formel:
AuCl₃ Schmelzpunkt: 287…288 °C Dichte: 4.3 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00014172 CAS-Nummer: 13453-07-1 EINECS: 236-623-1 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,04536 |