Kupfer(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cupric bromide, Cuprous bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
221775-100G 221775-500G 221775-5G
SIAL221775-100GEA 115 EUR
SIAL221775-100G SIAL221775-500G SIAL221775-5G
Kupfer(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)bromid
Formel: Br₂Cu
Siedepunkt: 900 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 498 °C
Dichte: 4.71 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010970
CAS-Nummer: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02656