Kupfer(II)bromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cupric bromide, Cuprous bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14658.0050 8.14658.0250
8.14658.0050EA 31.9 EUR
8.14658.0050 8.14658.0250
Kupfer(II)bromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)bromid
Formel: Br₂Cu
Siedepunkt: 900 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 498 °C
Dichte: 4.71 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010970
CAS-Nummer: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN-Nummer: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02656
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1200 g/l (25 °C)
Melting Point 498 °C
Molar Mass 223.35 g/mol
Bulk Density 2000 kg/m3
Boiling Point 900 °C (1013 hPa)
Density 4.71 g/cm3 (20 °C)