2,7-Dimethylnaphthalin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

279919-1G 279919-250MG
SIAL279919-1GEA 125 EUR
SIAL279919-1G SIAL279919-250MG
2,7-Dimethylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
2,7-Dimethylnaphthalene
Formel: C₁₂H₁₂
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94…95 °C
Dichte: 1,003 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004121
CAS-Nummer: 582-16-1
EINECS: 209-477-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR