2,6-Dimethylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
126535-1G 126535-5G
SIAL126535-1GEA 80.2 EUR
SIAL126535-1G SIAL126535-5G
2,6-Dimethylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylnaphthalene
Formel: C₁₂H₁₂
Siedepunkt: 169.8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44.7 °C
Dichte: 1.8682 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004120
CAS-Nummer: 581-42-0
EINECS: 209-464-0