1,6-Dihydroxynaphthalin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Naphthalene-1,6-diol
L15801.14
L15801.22
L15801.36
L15801.14EA
52.1
EUR
L15801.14
L15801.22
L15801.36
1,6-Dihydroxynaphthalin ≥97%
1,6-Dihydroxynaphthalin
Purity: 97+%
CAS No.: 575-44-0
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 1939032
Formel:
C₁₀H₈O₂ Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 136…140 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003981 CAS-Nummer: 575-44-0 EINECS: 209-386-7 |