1,5-Dihydroxynaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,5-Naphthalenediol, Naphthalene-1,5-diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D115606-100G D115606-500G
SIALD115606-100GEA 39.9 EUR
SIALD115606-100G SIALD115606-500G
1,5-Dihydroxynaphthalin, Sigma-Aldrich®
1,5-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Molekulargewicht: 160.17 g/mol
Siedepunkt: 375
Schmelzpunkt: 180
Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003980
CAS-Nummer: 83-56-7
EINECS: 201-487-4
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III